Principaux documents
T301779
1-CYCLOPENTYL-3-(1-METHYL-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)-1H-PYRROLO[2,3-B]QUINOXALIN-2-AMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H22N6
CAS Number:
Poids moléculaire :
382.472
Numéro MDL:
Autres remarques