Principaux documents
T301973
3-(1-METHYL-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)-1-(3-PHENYLPROPYL)-1H-PYRROLO[2,3-B]QUINOXALIN-2-AMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H24N6
CAS Number:
Poids moléculaire :
432.533
Numéro MDL:
Autres remarques