Principaux documents
860786P
Avanti
C22:0 Galactosyl(ß)ceramide (d18:1/22:0)
Synonyme(s) :
D-galactosyl-ß-1,1’-N-behenoyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C46H89NO8
CAS Number:
Poids moléculaire :
784.20
Code UNSPSC :
12352200
Source biologique
synthetic
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (860786P-5MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
-10 to -25°C
Application
Lipids Research
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860786P-5MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable