M-267
Mefenamic acid solution
1 mg/mL (MeOH w/ 0.1N NaOH (v/v)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Synonyme(s) :
Mefenamic acid, 2-[(2,3-Dimethylphenyl)amino]benzoic acid, N-(2,3-Xylyl)anthranilic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1 mg/mL (MeOH w/ 0.1N NaOH (v/v))
Format
single component solution
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
Cc1cccc(Nc2ccccc2C(O)=O)c1C
InChI
1S/C15H15NO2/c1-10-6-5-9-13(11(10)2)16-14-8-4-3-7-12(14)15(17)18/h3-9,16H,1-2H3,(H,17,18)
Clé InChI
HYYBABOKPJLUIN-UHFFFAOYSA-N
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup