Principaux documents
219476
Sigma-Aldrich
Cdk4 Inhibitor
Synonyme(s) :
Cdk4 Inhibitor
About This Item
CAS Number:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.28
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable