Detroit 525
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human skin
Conditionnement
tube of 5 μg 90121002-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90121002-1VL
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Aneuploid
Morphologie
Fibroblast
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
CSF1PO: 12
D13S317: 12,13
D16S539: 11,13
D5S818: 11,13
D7S820: 12
THO1: 9.3
TPOX: 8
vWA: 17,18
Milieu de culture
Procédure de repiquage