SBR00060
Bedaquiline Fumarate
≥97% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
Baloxin
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Spectre d'activité de l'antibiotique
mycobacteria
Mode d’action
enzyme | inhibits
Chaîne SMILES
CN(C)CC[C@@](C1=CC=CC2=CC=CC=C21)([C@H](C3=CC=CC=C3)C4=C(N=C5C=CC(=CC5=C4)Br)OC)O.C(=C/C(=O)O)\C(=O)O
InChI
1S/C32H31BrN2O2.C4H4O4/c1-35(2)19-18-32(36,28-15-9-13-22-10-7-8-14-26(22)28)30(23-11-5-4-6-12-23)27-21-24-20-25(33)16-17-29(24)34-31(27)37-3;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-17,20-21,30,36H,18-19H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+/t30-,32-;/m1./s1
Clé InChI
ZLVSPMRFRHMMOY-WWCCMVHESA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable