SML2207
SR-4995
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
CID 16016685, N-Butyl-N′-(10,11-dihydro-10-methyl-11-oxodibenzo[b,f][1,4]thiazepin-8-yl)urea
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CN1C(C(C=CC=C2)=C2SC3=C1C=C(NC(NCCCC)=O)C=C3)=O
InChI
1S/C19H21N3O2S/c1-3-4-11-20-19(24)21-13-9-10-17-15(12-13)22(2)18(23)14-7-5-6-8-16(14)25-17/h5-10,12H,3-4,11H2,1-2H3,(H2,20,21,24)
Clé InChI
UGYXUEPBYOKNOL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable