Principaux documents
SML3694
Sigma-Aldrich
FR901464
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2Z,4S)-4-(acetyloxy)-N-[(2R,3R,5S,6S)-6-[(2E,4E)-5-[(3R,4R,5R,7S)-4,7-dihydroxy-7-methyl-1,6-dioxaspiro[2.5]oct-5-yl]-3-methyl-2,4-pentadien-1-yl]tetrahydro-2,5-dimethyl-2H-pyran-3-yl]-2-Pentenamide, FR 901464, WB 2663B
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H41NO8
CAS Number:
Poids moléculaire :
507.62
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Actions biochimiques/physiologiques
Inhibitor of pre-mRNA splicing; potent antitumor agent.
FR901464 is a potent anticancer agent isolated from the culture broth of the bacterium Pseudomonas sp. 2663. The compound binds to the splicing factor 3b complex and inhibits pre-mRNA splicing. FR901464 causes cell cycle arrest at the G1 and G2/M phases.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable