Principaux documents
SML4008
Sigma-Aldrich
Zuclopenthixol
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(Z)-4-[3-(2-chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)propyl]-1-piperazineethanol, 4-[(3Z)-3-(2-Chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)propyl]-1-piperazineethanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H25ClN2OS
CAS Number:
Poids moléculaire :
400.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES 
S1c2c(cc(cc2)Cl)\C(=C/CCN4CCN(CC4)CCO)\c3c1cccc3
Clé InChI
WFPIAZLQTJBIFN-DVZOWYKESA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Oral and potent antagonist of D1/D2 dopamine receptors, α1-adrenergic receptors and 5-HT2 receptors.
Zuclopenthixol, a typical antipsychotic, is an oral and potent antagonist of D1/D2 dopamine receptors, α1-adrenergic receptors and 5-HT2 receptors. Zuclopenthixol is approved in some countries for treatment of schizophrenia and other psychoses. Zuclopenthixol is a cis isomer of neuroleptic clopenthixol.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable