1152032
USP
Bz Da Beta-Cyanoethyl Phosphoramidite
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(5′-O-Dimethoxytrityl-N6-benzoyl-2′-deoxyadenosine-3′-O-(2-cyanoethyl-N,Ndiisopropyl)phosphoramidite)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Agence
USP
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
P(N(C(C)C)C(C)C)(O[C@@H]1[C@H](O[C@H](C1)[n]5c6ncnc(c6nc5)NC(=O)c7ccccc7)COC(c4ccc(cc4)OC)(c3ccc(cc3)OC)c2ccccc2)OCCC#N
InChI
1S/C47H52N7O7P/c1-32(2)54(33(3)4)62(59-27-13-26-48)61-40-28-42(53-31-51-43-44(49-30-50-45(43)53)52-46(55)34-14-9-7-10-15-34)60-41(40)29-58-47(35-16-11-8-12-17-35,36-18-22-38(56-5)23-19-36)37-20-24-39(57-6)25-21-37/h7-12,14-25,30-33,40-42H,13,27-29H2,1-6H3
Clé InChI
GGDNKEQZFSTIMJ-AKWFTNRHSA-N
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable