주요 문서
101621
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-methylaniline
99%
동의어(들):
2-Amino-6-chlorotoluene, 3-Chloro-o-toluidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H3(CH3)NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
141.60
Beilstein:
471697
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
refractive index
n20/D 1.588 (lit.)
bp
115-117 °C/10 mmHg (lit.)
mp
2 °C (lit.)
density
1.185 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
chloro
SMILES string
Cc1c(N)cccc1Cl
InChI
1S/C7H8ClN/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
InChI key
ZUVPLKVDZNDZCM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Health hazardCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)