분석
97%
양식
powder
mp
119-121 °C (lit.)
SMILES string
O=C1CCN(N1)c2ccccc2
InChI
1S/C9H10N2O/c12-9-6-7-11(10-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,10,12)
InChI key
CMCWWLVWPDLCRM-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
rat ... Alox5(25290)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
1-Phenyl-3-pyrazolidinone was used as a photograph developing agent.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
275.5 °F - Pensky-Martens closed cup
Flash Point (°C)
135.3 °C - Pensky-Martens closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves