주요 문서
188476
Sigma-Aldrich
2-Methylbenzyl alcohol
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H4CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
122.16
Beilstein:
1929783
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
vapor pressure
0.75 mmHg ( 86 °C)
분석
98%
양식
solid
refractive index
n20/D 1.5408 (lit.)
bp
109-110 °C/14 mmHg (lit.)
mp
33-36 °C (lit.)
작용기
hydroxyl
SMILES string
Cc1ccccc1CO
InChI
1S/C8H10O/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-5,9H,6H2,1H3
InChI key
XPNGNIFUDRPBFJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
2-Methylbenzyl alcohol is widely used strong mobile phase additive in HPLC.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
219.2 °F - closed cup - (External MSDS)
Flash Point (°C)
104 °C - closed cup - (External MSDS)
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)