주요 문서
58220
Sigma-Aldrich
Irone
technical, mixture of isomers (mainly the α-isomer), ≥90% (GC)
동의어(들):
α-Irone, 4-(2,5,6,6-Tetramethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, 4-(2,5,6,6-Tetramethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-butene-2-one, 6-Methyl-α-ionone, Methyl-α-ionone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H22O
CAS Number:
Molecular Weight:
206.32
Beilstein:
1343498
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
grade
technical
분석
≥90% (GC)
refractive index
n20/D 1.492
density
0.934 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
ketone
SMILES string
CC1CC=C(C)C(\C=C\C(C)=O)C1(C)C
InChI
1S/C14H22O/c1-10-6-7-11(2)14(4,5)13(10)9-8-12(3)15/h6,8-9,11,13H,7H2,1-5H3/b9-8+
InChI key
JZQOJFLIJNRDHK-CMDGGOBGSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Irone is a bioactive compound that is produced by an endophytic fungus in the rhizomes of Iris germanica.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)