추천 제품
Grade
technical grade
Quality Level
분석
90%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.498 (lit.)
bp
259-263 °C (lit.)
density
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)\C=C\C1C(C)=CCCC1(C)C
InChI
1S/C13H20O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h6-8,12H,5,9H2,1-4H3/b8-7+
InChI key
UZFLPKAIBPNNCA-BQYQJAHWSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
244.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
118 °C - closed cup