주요 문서
586846
Sigma-Aldrich
N-Benzoyladenosine
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H17N5O5
CAS Number:
Molecular Weight:
371.35
Beilstein:
632501
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
양식
solid
광학 활성
[α]20/D -49°, c = 1% in DMSO
mp
141-145 °C (lit.)
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(NC(=O)c4ccccc4)ncnc23
InChI
1S/C17H17N5O5/c23-6-10-12(24)13(25)17(27-10)22-8-20-11-14(18-7-19-15(11)22)21-16(26)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,7-8,10,12-13,17,23-25H,6H2,(H,18,19,21,26)/t10-,12-,13-,17-/m1/s1
InChI key
NZDWTKFDAUOODA-CNEMSGBDSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)