설명
hydroxyl surface groups
Quality Level
분석
≥97%
양식
powder (lyophilized)
분자량
generation 5
특징
focal point carboxylic acid
표면기 개수
32
저장 온도
2-8°C
일반 설명
Soluble in a variety of polar solvents, such as DMF, methanol, and water.
calculated mol. wt. 3,618
기타 정보
Bis-MPA = 2,2-Bis(hydroxyl-methyl)propionic acid
법적 정보
Manufactured by Polymer Factory Sweden AB.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>212.0 °F
Flash Point (°C)
> 100 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.