주요 문서
686670
Sigma-Aldrich
Polyester-8-hydroxyl-1-carboxyl bis-MPA dendron, generation 3
≥97%
동의어(들):
Dendron-G3-Carboxyl-OH
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C35H58O22
Molecular Weight:
830.82
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
설명
hydroxyl surface groups
Quality Level
분석
≥97%
양식
powder (lyophilized)
분자량
generation 3
특징
focal point carboxylic acid
표면기 개수
8
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(CO)(CO)C(=O)OCC(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)C(=O)OCC(C)(COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)C(O)=O
InChI
1S/C35H58O22/c1-29(8-36,9-37)23(46)54-18-34(6,19-55-24(47)30(2,10-38)11-39)27(50)52-16-33(5,22(44)45)17-53-28(51)35(7,20-56-25(48)31(3,12-40)13-41)21-57-26(49)32(4,14-42)15-43/h36-43H,8-21H2,1-7H3,(H,44,45)
InChI key
CSKGZAJBJPVHFW-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Soluble in a variety of polar solvents, such as DMF, methanol, and water.
calculated mol. wt. 831
애플리케이션
Manufactured by Polymer Factory Sweden AB.
기타 정보
Bis-MPA = 2,2-Bis(hydroxyl-methyl)propionic acid
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)