717169
2-Keto-3-methylbutyric acid-3-d sodium salt hydrate
98 atom % D, 98% (CP)
동의어(들):
α-Keto-3-methyl-butyric acid-3-d sodium hydrate, α-Ketoisovaleric acid-3-d sodium salt hydrate, 2-Ketoisovaleric acid-3-d sodium salt hydrate, 3-Methyl-2-oxobutanoic acid-3-d sodium salt hydrate, Sodium α-Ketoisovalerate-3-d
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
Linear Formula:
CH3CD(CH3)COCO2Na•Η2Ο
Molecular Weight:
139.10 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
추천 제품
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
분석
98% (CP)
양식
solid
기술
bio NMR: suitable
질량 이동
M+1
SMILES string
O.[Na+].[2H]C(C)(C)C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H8O3.Na.H2O/c1-3(2)4(6)5(7)8;;/h3H,1-2H3,(H,7,8);;1H2/q;+1;/p-1/i3D;;
InChI key
PGCNKYBBFKQNIR-KIGHCJKZSA-M
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.