주요 문서
736694
Sigma-Aldrich
N-Ethyl-1,1-d2-N-ethyl-1,3-propanediamine
98 atom % D, 97% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CD2NHCH2CH2CH2NHCH2CH3
Molecular Weight:
132.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
분석
97% (CP)
양식
liquid
질량 이동
M+2
SMILES string
[2H]C([2H])(C)NCCCNCC
InChI
1S/C7H18N2/c1-3-8-6-5-7-9-4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3/i3D2
InChI key
BEPGHZIEOVULBU-SMZGMGDZSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
116.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
47 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)