주요 문서
65690
Sigma-Aldrich
3-(Methylamino)propylamine
technical, ≥97.0% (GC)
동의어(들):
N-Methyl-1,3-propanediamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3NH(CH2)3NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
88.15
Beilstein:
878143
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
n20/D 1.447
bp
139-141 °C (lit.)
density
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
amine
SMILES string
CNCCCN
InChI
1S/C4H12N2/c1-6-4-2-3-5/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
QHJABUZHRJTCAR-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
rat ... Grin2a(24409)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
107.6 °F - DIN 51755 Part 1
Flash Point (°C)
42 °C - DIN 51755 Part 1
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)