주요 문서
755303
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-fluoropropionic acid
95%
동의어(들):
DL-2-Fluoro-β-alanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H6FNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
107.08
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
solid
mp
240-245 °C
작용기
amine
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
NCC(F)C(O)=O
InChI
1S/C3H6FNO2/c4-2(1-5)3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)
InChI key
OJQNRNQELNLWHH-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)