주요 문서
763357
Sigma-Aldrich
Chloro(1,5-cyclooctadiene)copper(I) dimer
95%
동의어(들):
[Cu(COD)Cl]2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H24Cl2Cu2
CAS Number:
Molecular Weight:
414.36
EC Number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
solid
반응 적합성
core: copper
reagent type: catalyst
mp
120-125 °C
SMILES string
[Cl+]1[Cu-][Cl+][Cu-]1.C2CC=CCCC=C2.C3CC=CCCC=C3
InChI
1S/2C8H12.2Cl.2Cu/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;;;;/q;;2*+1;2*-1/b2*2-1-,8-7-;;;;
InChI key
QKMKFTHUKVKWFX-MIXQCLKLSA-N
일반 설명
Versatile catalyst
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)