주요 문서
685038
Sigma-Aldrich
Tetrakisacetonitrile copper(I) triflate
동의어(들):
Tetrakisacetonitrile copper(I) trifluoromethanesulfonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cu(NCCH3)4 · CF3SO3
Molecular Weight:
376.82
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
solid
반응 적합성
core: copper
reagent type: catalyst
SMILES string
[Cu+].CC#N.CC#N.CC#N.CC#N.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/4C2H3N.CHF3O3S.Cu/c4*1-2-3;2-1(3,4)8(5,6)7;/h4*1H3;(H,5,6,7);/q;;;;;+1/p-1
InChI key
NOBZSXGFNYRDMS-UHFFFAOYSA-M
애플리케이션
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)