주요 문서
860271
Sigma-Aldrich
L-Valine methyl ester hydrochloride
99%
동의어(들):
(S)-Valine methyl ester hydrochloride, Methyl (S)-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHCH(NH2)COOCH3 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
167.63
Beilstein:
3594960
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
양식
crystals
광학 활성
[α]/D +15°, c = 2 in H2O
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
171-173 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
Cl.COC(=O)[C@@H](N)C(C)C
InChI
1S/C6H13NO2.ClH/c1-4(2)5(7)6(8)9-3;/h4-5H,7H2,1-3H3;1H/t5-;/m0./s1
InChI key
KUGLDBMQKZTXPW-JEDNCBNOSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)