About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H23NaO
CAS Number:
Molecular Weight:
242.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352111
NACRES:
NA.22
추천 제품
양식
powder
Quality Level
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na+].[O-]c1c(cc(cc1C(C)(C)C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O.Na/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7;/h8-9,16H,1-7H3;/q;+1/p-1
InChI key
AOIQNBCUUALSSZ-UHFFFAOYSA-M
애플리케이션
NaBHT is an organic soluble base used for the Pd-catalyzed arylation of base-sensitve amines with aryl halides. NaBHT has also been show to be an efficient hydride source for the Pd-catalyzed reduction of aryl halides.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.