분석
98%
양식
crystals
mp
39-41 °C (lit.)
SMILES string
COc1cccc(OC)c1C
InChI
1S/C9H12O2/c1-7-8(10-2)5-4-6-9(7)11-3/h4-6H,1-3H3
InChI key
FPEUDBGJAVKAEE-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
206.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
97 °C - closed cup