주요 문서
T68101
Sigma-Aldrich
3′,4′,5′-Trimethoxyacetophenone
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3O)3C6H2COCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
210.23
Beilstein:
1463133
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
bp
173-174 °C/10 mmHg (lit.)
mp
78-80 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc(cc(OC)c1OC)C(C)=O
InChI
1S/C11H14O4/c1-7(12)8-5-9(13-2)11(15-4)10(6-8)14-3/h5-6H,1-4H3
InChI key
VUGQIIQFXCXZJU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)