주요 문서
W246107
Sigma-Aldrich
Ethyl 10-undecenoate
≥97%, FG
동의어(들):
Ethyl undecylenate, Ethyl 10-undecenoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2C=CH(CH2)8CO2C2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
212.33
FEMA Number:
2461
EC Number:
유럽평의회 번호:
2102
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.237
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Halal
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
분석
≥97%
refractive index
n20/D 1.439 (lit.)
bp
258-259 °C/761 mmHg (lit.)
density
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
creamy; fatty; fruity; waxy; soapy
SMILES string
CCOC(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C13H24O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-4-2/h3H,1,4-12H2,2H3
InChI key
FXNFFCMITPHEIT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Ethyl 10-undecenoate is a volatile organic compound that is reported to form during the thermal oxidative decomposition of linolenates.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)