주요 문서
W250320
Sigma-Aldrich
Garlic oil
natural, FG
동의어(들):
Allium sativum bulb oil
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
FEMA Number:
2503
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
NACRES:
NA.21
Grade
FG
Halal
Kosher
natural
Quality Level
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
garlic; alliaceous; sulfurous
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
116.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
47 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)