포장
pkg of 1 × 1 mL (870601C-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 870601C
농도
1 mg/mL (870601C-1mg)
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCC(O)=O)=O)COCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C33H66NO9P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20-23-27-40-29-31(30-42-44(38,39)41-28-26-34(2,3)4)43-33(37)25-22-19-17-18-21-24-32(35)36/h31H,5-30H2,1-4H3,(H-,35,36,38,39)/t31-/m1/s1
InChI key
ZDFOCDTXDPKJKA-WJOKGBTCSA-N
일반 설명
1-hexadecyl-2-azelaoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (Azelaoyl-PAF) Azelaoyl-PAF is an alkyl phosphatidylcholine and is a component of the lipid pool within oxidized low-density lipoprotein (oxLDL) particles. Azelaoyl-PAF is a low molecular weight phospholipid.
애플리케이션
Azelaoyl-PAF may be used in binding assay of anti-inflammatory peptides, 2F and 4F.
생화학적/생리학적 작용
1-hexadecyl-2-azelaoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (Azelaoyl-PAF) acts as an agonist for peroxisome proliferator-activated receptors γ(PPAR-γ). It may be used as a therapeutic for Friedreich′s ataxia (FRDA). At low concentrations azelaoyl-PAF may induce apoptosis.
포장
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (870601C-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.