주요 문서
44977
Sigma-Aldrich
DISBAC2(3), Voltage Sensitive Probe
≥98% (HPLC)
동의어(들):
5-[3-(1,3-Diethylhexahydro-4,6-dioxo-2-thioxo-5-pyrimidinyl)-2-propen-1-ylidene]-1,3-diethyldihydro-2-thioxo-4,6(1H,5H)-pyrimidinedione, Bis(1,3-diethylthiobarbituric acid)trimethine oxonol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H24N4O4S2
CAS Number:
Molecular Weight:
436.55
Beilstein:
1232950
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
형광
λex 535 nm; λem 560 nm in DMSO
적합성
complies for Infrared spectrum
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCN1C(=O)C(\C=C\C=C2\C(=O)N(CC)C(=S)N(CC)C2=O)C(=O)N(CC)C1=S
InChI
1S/C19H24N4O4S2/c1-5-20-14(24)12(15(25)21(6-2)18(20)28)10-9-11-13-16(26)22(7-3)19(29)23(8-4)17(13)27/h9-12H,5-8H2,1-4H3/b10-9+
InChI key
VJYNRXFXHKIGLT-MDZDMXLPSA-N
애플리케이션
DISBAC2(3), Voltage Sensitive Probe is used for single-cell fluorescence imaging of transmembrane conductance and potential change.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)