주요 문서
93802
Sigma-Aldrich
Tylose® MH 1000
viscosity 600-1500 mPa.s, 2 % in H2O(20 °C)
동의어(들):
Methyl 2-hydroxyethyl cellulose
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
NACRES:
NA.25
양식
powder
Quality Level
색상
beige
점도
600-1500 mPa.s, 2 % in H2O(20 °C)
전이 온도
flocculation range 60-90 °C (0.5 wt. %)
SMILES string
O3[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3COC)OC)OC)OC)O[C@@H]4[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]4OC)OC)OC)COC.O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO.OCCO
InChI
1S/C20H38O11.C12H22O11.C2H6O2/c1-21-9-11-13(23-3)15(24-4)18(27-7)20(30-11)31-14-12(10-22-2)29-19(28-8)17(26-6)16(14)25-5;13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17;3-1-2-4/h11-20H,9-10H2,1-8H3;3-20H,1-2H2;3-4H,1-2H2/t11-,12-,13-,14-,
InChI key
JTWZVKMWOCBJEV-RXUSYSPUSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Tylose®′ MH 300 and Tylose® MH 1000, methyl-hydroxyethyl cellose ethers (MHEC), are water-soluble non-ionic polymers used in materials to provide water retention, binding, thickening, film forming and colloid properties.
기타 정보
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
법적 정보
Tylose is a registered trademark of SE Tylose GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)