생물학적 소스
non-animal source
Quality Level
무균
sterile-filtered
제품 라인
BioXtra
양식
liquid
농도
50 μM
기술
cell culture | mammalian: suitable
불순물
endotoxin, tested
pH
5.0- 7.0
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23
InChI
1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI key
JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
유전자 정보
human ... ABCB1(5243), CYP3A4(1576), NR3C1(2908), SERPINA6(866)
mouse ... Abcb1a(18671), Abcb1b(18669), Ifng(15978), Nos2(18126)
rat ... Ar(24208), Nr3c1(24413)
물리적 형태
관련 제품
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable