주요 문서
I0157
Sigma-Aldrich
Ibudilast
≥99% (HPLC), solid
동의어(들):
2-Methyl-1-[2-(1-methylethyl)pyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl] 1-propanone, 3-Isobutyryl-2-isopropylpyrazolo[1,5-a]pyridine, KC-404
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14 H18 N2 O
CAS Number:
Molecular Weight:
230.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
분석
≥99% (HPLC)
양식
solid
색상
white
solubility
DMSO: soluble 28 mg/mL
H2O: soluble 4.5 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)C(=O)c1c(nn2ccccc12)C(C)C
InChI
1S/C14H18N2O/c1-9(2)13-12(14(17)10(3)4)11-7-5-6-8-16(11)15-13/h5-10H,1-4H3
InChI key
ZJVFLBOZORBYFE-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
관련 카테고리
생화학적/생리학적 작용
Phosphodiesterase IV (PDE4) inhbitor. Inhibits platelet aggregation. Anti-asthma drug.
특징 및 장점
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)