주요 문서
K1884
Sigma-Aldrich
S-(+)-Ketamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H16ClNO · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
274.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
양식
powder
Quality Level
약물 제어
USDEA Schedule III; stupéfiant (France); regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.CN[C@@]1(CCCCC1=O)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C13H16ClNO.ClH/c1-15-13(9-5-4-8-12(13)16)10-6-2-3-7-11(10)14;/h2-3,6-7,15H,4-5,8-9H2,1H3;1H/t13-;/m0./s1
InChI key
VCMGMSHEPQENPE-ZOWNYOTGSA-N
생화학적/생리학적 작용
Selective NMDA glutamate receptor antagonist.
애플리케이션
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)