K3761
KT 5720
≥98% (HPLC), powder
동의어(들):
(9S,10S,12R)-2,3,9,10,11,12-Hexahydro-10-hydroxy-9-methyl-1-oxo-9,12-epoxy-1H-diindolo[1,2,3-fg:3′,2′,1′-kl]pyrrolo[3,4-i][1,6]benzodiazocine-10-carboxylic acid hexyl ester
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
microbial
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to faint yellow
solubility
methanol: 5 mg/mL
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCOC([C@@]1(O)C[C@@]2([H])N3C(C=CC=C4)=C4C5=C3C6=C(C(C=CC=C7)=C7N6[C@]1(C)O2)C8=C5C(NC8)=O)=O
InChI
1S/C32H31N3O5/c1-3-4-5-10-15-39-30(37)32(38)16-23-34-21-13-8-6-11-18(21)25-26-20(17-33-29(26)36)24-19-12-7-9-14-22(19)35(28(24)27(25)34)31(32,2)40-23/h6-9,11-14,23,38H,3-5,10,15-17H2,1-2H3,(H,33,36)/t23-,31+,32-/m0/s1
InChI key
ZHEHVZXPFVXKEY-IKZDWWSZSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable