분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
저장 온도
room temp
SMILES string
CC1=NOC(C)=C1C2=C(C)C(N=C(CCC3=CC=C(OC)C=C3)N4CCN5CCOCC5)=C4C=C2C
InChI
1S/C29H36N4O3/c1-19-18-25-29(20(2)27(19)28-21(3)31-36-22(28)4)30-26(11-8-23-6-9-24(34-5)10-7-23)33(25)13-12-32-14-16-35-17-15-32/h6-7,9-10,18H,8,11-17H2,1-5H3
InChI key
FTOHXUPHICJSCR-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
CBP BRD (CREB binding protein bromodomain) inhibition serves as an effective therapeutic target for Parkinson′s disease. The inhibition is followed by negative regulation of a number of macrophage inflammatory genes. It also downregulates G-protein signaling 4 mRNA.
ISOX-INACT is an inactive control probe for the highly-selective inhibitor of the bromodomain of CREB binding protein (CBP BRD) PF-CBP1.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.