분석
≥98% (HPLC)
양식
film
저장 조건
desiccated
색상
colorless
mp
101-102 °C
solubility
DMSO or ethanol: soluble (Insoluble in water)
저장 온도
−20°C
SMILES string
COC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)[C@H](CCC(=O)OCc1ccccc1)NC(=O)OC(C)(C)C)NC(=O)[C@H](CCC(=O)OCc2ccccc2)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C41H58N4O12/c1-40(2,3)56-38(51)44-30(21-23-33(46)54-26-28-16-10-8-11-17-28)35(48)42-25-15-14-20-32(37(50)53-7)43-36(49)31(45-39(52)57-41(4,5)6)22-24-34(47)55-27-29-18-12-9-13-19-29/h8-13,16-19,30-32H,14-15,20-27H2,1-7H3,(H,42,48)(H,43,49)(H,44,51)(H,45,52)/t30-,31-,32-/m0/s1
InChI key
BRVAQYBFHAIYLQ-CPCREDONSA-N
유전자 정보
human ... GRIN2B(2904)
mouse ... GRIN2B(14812)
rat ... GRIN2B(24410)
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.