분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[n]2(c3c(cc2C)cccc3)CCNC(=O)\C=C\c1cc(c(c(c1)OC)OC)OC
InChI
1S/C23H26N2O4/c1-16-13-18-7-5-6-8-19(18)25(16)12-11-24-22(26)10-9-17-14-20(27-2)23(29-4)21(15-17)28-3/h5-10,13-15H,11-12H2,1-4H3,(H,24,26)/b10-9+
InChI key
YBHUXHFZLMFETJ-MDZDMXLPSA-N
생화학적/생리학적 작용
TG4-155 is a brain penetrant prostaglandin EP2 specific antagonist.
TG4-155 is a brain penetrant prostaglandin EP2 specific antagonist. TG4-155 has a 4730X selectivity over EP4 (2.4 nM vs 11.4 mM in binding assays), and a 7 fold selectivity over DP1 receptors. TG4-155 crosses the blood brain barrier, and has no antagonistic effects on EP4 signaling, and displays neuroprotective effects in a pilocarpine-induced status epilepticus (SE) seizure model. TG4-155 does not interfere with G-protein function or phosphodiesterase activity, and does not inhibit COX-1 or COX-2.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.