분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CN(CCO)CC1=CNC=C1C2=CC=C(OC(C)C)C=C2
InChI
1S/C17H24N2O2/c1-13(2)21-16-6-4-14(5-7-16)17-11-18-10-15(17)12-19(3)8-9-20/h4-7,10-11,13,18,20H,8-9,12H2,1-3H3
InChI key
GNAKYUUZAXUXKB-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Inactive control probe for PRMT inhibitor MS023
MS094 i an inactive control probe for PRMT inhibitor MS023. MS023 is a potent and selective chemical probe for Type I protein arginine methyltransferases (PRMTs) 1,3,4,6,and 8, which are responsible for asymmetric dimethylation of arginine residues. MS023 is active in cells.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.