분석
≥95% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (Warmed)
저장 온도
-10 to -25°C
SMILES string
[P](=O)(O)(O)C(O)(Cc1cnccc1)C(=O)O
InChI key
FJVYPXVLXQXDHM-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
3-PEHPC (NE 10790), a phosphonocarboxylate analogue of the bisphosphonate risedronate, is a potent and selective inhibitor of geranylgeranyl transferase II (GGTase II).
Potent and selective inhibitor of geranylgeranyl transferase II (GGTase II)
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.