SML3417
Solithromycin
≥95% (HPLC)
동의어(들):
(3aS,4R,7S,9R,10R,11R,13R,15R,15aR)-1-[4-[4-(3-aminophenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl]butyl]-4-ethyl-7-fluorooctahydro-11-methoxy-3a,7,9,11,13,15-hexamethyl-10-{[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy}-2H-Oxacyclotetradecino[4,3-d]oxazole-2,6,8,14(1H,7H,9H)-tetrone), CEM 101, OP 1068, OP-1068
분석
≥95% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C([C@@H](C[C@](C)([C@@H]([C@H](C1=O)C)O[C@]2([C@@H]([C@H](C[C@H](O2)C)N(C)C)O)[H])OC)C)[C@@H]([C@@H]3[C@](C)([C@H](OC([C@@]1(C)F)=O)CC)OC(N3CCCCN4C=C(N=N4)C5=CC(N)=CC=C5)=O)C
InChI
1S/C43H65FN6O10/c1-12-32-43(8)35(50(40(55)60-43)19-14-13-18-49-23-30(46-47-49)28-16-15-17-29(45)21-28)26(4)33(51)24(2)22-41(6,56-11)37(27(5)36(53)42(7,44)39(54)58-32)59-38-34(52)31(48(9)10)20-25(3)57-38/h15-17,21,23-27,31-32,34-35,37-38,52H,12-14,18-20,22,45H2,1-11H3/t24-,25-,26-,27+,31+,32-,34-,35-,37-,38+,41-,42-,43-/m1/s1
InChI key
IXXFZUPTQVDPPK-QIFQIIIXSA-N
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.