주요 문서
SRP0476
Sigma-Aldrich
SMARCA2 (1375-1511) human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
동의어(들):
BRM, SNF2, SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily a, member 2, SWI2, Sth1p
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.32
생물학적 소스
human
재조합
expressed in E. coli
분석
≥90% (SDS-PAGE)
양식
aqueous solution
분자량
16.9 kDa
포장
pkg of 100 μg
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... SMARCA2(6595)
일반 설명
Human Bromodomain SMARCA2 or BRM (GenBank Accession No. NM_003070) amino-acids 1375 – 1511 with N-terminal HIS-tag, MW = 16.9 kDa, expressed in an E. coli expression system.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)