주요 문서
SRP0566
Sigma-Aldrich
TIM-3, FLAG® -Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
동의어(들):
HAVCR-2 KIM-3, Hepatitis A virus cellular receptor 2, T-cell immunoglobulin mucin receptor 3, T-cell membrane protein 3, TIMD-3, Tim
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.26
재조합
expressed in HEK 293 cells
양식
frozen liquid
분자량
20.8 kDa
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... HAVCR2(84868)
일반 설명
Human TIM-3, also known as T-cell immunoglobulin mucin receptor 3, T-cell membrane protein 3, TIMD-3, Hepatitis A virus cellular receptor 2, HAVCR-2, and KIM-3 with a C-terminal FLAG-tag. GenBank Accession No. NM_032782.4, a.a. 22-200 expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 20.8 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
물리적 형태
Aqueous solution
법적 정보
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)