주요 문서
T1694
Sigma-Aldrich
(E)-4-Amino-2-butenoic acid
동의어(들):
trans-4-Aminocrotonic acid, TACA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H7NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
101.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
양식
powder
색상
white
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
SMILES string
NC\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-2H,3,5H2,(H,6,7)/b2-1+
InChI key
FMKJUUQOYOHLTF-OWOJBTEDSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)