T6394
Timolol maleate salt
≥98% (TLC), powder
동의어(들):
S-(−)-1-(t-Butylamino)-3-[(4-morpholino-1,2,5-thiadiazol-3-yl)oxy]-2-propanol maleate salt, Timolol hydrogen maleate
분석
≥98% (TLC)
양식
powder
광학 활성
[α]25/D -5.4°, c = 4.9 in 1 M HCl(lit.)
색상
white to off-white
mp
202-203 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble
ethanol: soluble
ε (흡광계수)
8,700 at 294 nm at 1 M
주관자
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
SMILES string
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.CC(C)(C)NC[C@H](O)COc1nsnc1N2CCOCC2
InChI
1S/C13H24N4O3S.C4H4O4/c1-13(2,3)14-8-10(18)9-20-12-11(15-21-16-12)17-4-6-19-7-5-17;5-3(6)1-2-4(7)8/h10,14,18H,4-9H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t10-;/m0./s1
InChI key
WLRMANUAADYWEA-NWASOUNVSA-N
유전자 정보
human ... ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
제조 메모
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges