material
polypropylene
round bottom tube
무균
non-sterile
포장
pack of 2,000
제조업체/상표
Greiner 115201
재고 정보
available only in EU
직경 × 길이
12 mm × 75 mm
용적
5 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Polypropylene tubes have particularly good thermal, chemical and mechanical stability. Material is biologically inert and is ideally suited for storage of samples.
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객