Product Name
TSKgel® G4000PWXL HPLC Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 10 μm particle size
material
stainless steel
Agency
suitable for USP L38
suitable for USP L39
제품 라인
TSKgel®
제조업체/상표
Tosoh 08022
파라미터
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1 mL/min flow rate
20 bar max. pressure
80 °C temperature
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
30 cm × 7.8 mm
Matrix
polymer particle platform
기질 활성군
hydroxylated methacrylate phase
입자 크기
10 μm
공극 크기
500 Å pore diameter
작동 pH
2-12
분리 기술
size exclusion (SEC)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
TSKgel® columns may be used for the analysis, isolation and purification of biomolecules.
애플리케이션
TSKgel®4000PWXL HPLC column may be used in the separation and analysis of Konjac oligosaccharides according to their molecular mass, using gel permeation chromatography (GPC) followed by ion exchange high-performance liquid chromatography (HPLC).
물리적 형태
Shipped in water.
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가아드 컬럼
관련 제품
분석 컬럼
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.